Learn More
Clorhidrato de 1-aminociclopentanocarboxilato de etilo, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 1-aminociclopentanocarboxilato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 1-Aminocyclopentanecarboxylate Hydrochloride |
| CAS | 22649-37-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 1-Aminocyclopentanecarboxylate Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-, ethyl ester, hydrochloride (6CI,8CI,9CI), Cycloleucine ethyl ester hydrochloride, Ethyl 1-Aminocyclopentanecarboxylate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO2.ClH/c1-2-11-7(10)8(9)5-3-4-6-8;/h2-6,9H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)C1(N)CCCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-aminociclopentano-1-carboxilato de etilo; clorhidrato |
| Mostrar más |