Learn More
1-(6-Metilpiracin-2-il)piperidina-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11376835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11376835 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10634015 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376835 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59023DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 926921-61-1
Fórmula molecular C13H19N3O2
Peso molecular (g/mol) 249.31
Número MDL MFCD09817500
Clave InChI MTWGDARCNWTWJN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine-3-carboxylate
PubChem CID 24229600
Nombre IUPAC 1-(6-metilpiracin-2-il)piperidina-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CCCN(C1)C1=NC(C)=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.31
Porcentaje de pureza 97%