Learn More
Etil 1-(4-Metsoxifenil)-6-(4-nitrofenil)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxilato, TRC
Código de producto. 30380820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380820 250 mg
30369019 100 mg
30370599 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE679570250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536759-91-8
Fórmula molecular C22 H20 N4 O6
Peso molecular (g/mol) 436.417
Sinónimo 4,5,6,7-Tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC Etil 1-(4-metoxifenilo)-6-(4-nitrofenilo)-7-oxo-4,5-dihidropirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1nn(c2ccc(OC)cc2)c3C(=O)N(CCc13)c4ccc(cc4)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-(4-Methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20N4O6/c1-3-32-22(28)19-18-12-13-24(14-4-6-16(7-5-14)26(29)30)21(27)20(18)25(23-19)15-8-10-17(31-2)11-9-15/h4-11H,3,12-13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.138