Learn More
[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metil-1H-indol-3-il]acetato de etilo (éster etílico de indometacina), Mikromol™
Código de producto. 30052442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052442 25 mg 25 miligramos
30051161 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052442 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0584.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metil-1H-indol-3-il]acetato de etilo (éster etílico de indometacina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indomethacin Ethyl Ester
CAS 16401-99-3
Nombres de analitos o componentes Indomethacin Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H20 Cl N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid ethyl ester, Indole-3-acetic acid, 1-(p-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-, ethyl ester (8CI), Ethyl 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetate, Ethyl 1-(p-chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetate, Indomethacin ethyl ester, Indometacin Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20ClNO4/c1-4-27-20(24)12-17-13(2)23(19-10-9-16(26-3)11-18(17)19)21(25)14-5-7-15(22)8-6-14/h5-11H,4,12H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13
Nombre IUPAC 2-[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 385.84
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1081 g/mol