Learn More
[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metil-1H-indol-3-il]acetato de etilo (éster etílico de indometacina), Mikromol™
Descripción
[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metil-1H-indol-3-il]acetato de etilo (éster etílico de indometacina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indomethacin Ethyl Ester |
| CAS | 16401-99-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Indomethacin Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H20 Cl N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid ethyl ester, Indole-3-acetic acid, 1-(p-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-, ethyl ester (8CI), Ethyl 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetate, Ethyl 1-(p-chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetate, Indomethacin ethyl ester, Indometacin Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20ClNO4/c1-4-27-20(24)12-17-13(2)23(19-10-9-16(26-3)11-18(17)19)21(25)14-5-7-15(22)8-6-14/h5-11H,4,12H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13 |
| Nombre IUPAC | 2-[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acetato de etilo |
| Mostrar más |