Learn More
Etil 1,3-ditiolano-2-carboxilato, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10348010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10348010 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10358010 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10348010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209990050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 20461-99-8
Fórmula molecular C6H10O2S2
Peso molecular (g/mol) 178.26
Número MDL MFCD00005411
Clave InChI OMCSHTHLIQOHDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-carboethoxydithiolane, ethyl1,3-dithiolane-2-carboxylate, 1,3-dithiolane-2-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209faj, 2-carboethoxy-1,3-dithiolane, omcshthliqohdd-uhfffaoysa, 1,3-dithiolane-2-carboxylicacid,ethyl ester, 1,3-dithiolane-2-carboxylicacid, ethyl ester, 1,3-dithiolane-2-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl 1,3-dithiolane-2-carboxylate
PubChem CID 88551
Nombre IUPAC etil 1,3-ditiolano-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1SCCS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1, 3-dithiolane-2-carboxylate
Nombre de nota 99%
Color Amarillo
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 85°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5380 to 1.54
Cantidad 5 mL
Beilstein 19, II, 290
Gravedad específica 1.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.