Learn More
1,3-Ditiano-2-carboxilato de etilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11360154 5 g 5 g
11370154 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11360154 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00663.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20462-00-4 | C7H12O2S2 | 192.291 g/mol
Ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate is used in syn-selective aldol reactions. It undergoes asymmetric oxidation to give trans bis-sulfoxide. It is used to generate carbanon, which finds application in the preparation of alfa- keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-ditiano-2-carboxilato de etilo se utiliza en reacciones aldólicas selectivas sin. Se somete a la oxidación asimétrica para proporcionar trans bis-sulfóxido. Se utiliza para generar carbaión, que se aplica en la preparación de alfa-cetoésteres.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20462-00-4
Fórmula molecular C7H12O2S2
Peso molecular (g/mol) 192.291
Número MDL MFCD00006657
Clave InChI ANEDZEVDORCLPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dithiane-2-carboxylic acid ethyl ester, carboethoxy-1,3-dithiane, 2-carboethoxy-1,3-dithiane, 1,3-dithiane-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1,3 dithiane-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem22055, acmc-1cpb7, 2-carboethoxy 1,3-dithiane, 2-ethoxycarbonyl-1,3-dithiane, ethyl 1,3 dithiane carboxylate
PubChem CID 88552
Nombre IUPAC 1,3-ditiano-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1SCCCS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate
Punto de fusión 19°C to 21°C
Densidad 1.22
Punto de ebullición 75°C to 77°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Índice de refracción 1.54
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1424352
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.3
Porcentaje de pureza ≥98%