Learn More
1-[(2'-Cianobifenil-4-il)metil]-2-etoxi-1H-bencimidazol-7-carboxilato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30461723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461723 4 x 25 mg -
30049884 25 mg 25 miligramos
18080220 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461723 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0776.1100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-[(2'-Cianobifenil-4-il)metil]-2-etoxi-1H-bencimidazol-7-carboxilato de etilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate
CAS 139481-41-7
Nombres de analitos o componentes Ethyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H23 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 1-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-2-ethoxy-, ethyl ester, 1-[(2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-7-benzimidazolecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)-methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate, Ethyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C26H23N3O3/c1-3-31-25(30)22-10-7-11-23-24(22)29(26(28-23)32-4-2)17-18-12-14-19(15-13-18)21-9-6-5-8-20(21)16-27/h5-15H,3-4,17H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)c1cccc2nc(OCC)n(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C#N)c12
Nombre IUPAC 3-[[4-(2-cianofenil)fenil]metil]-2-etoxibencimidazol-4-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 425.48
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.1739 g/mol