Learn More
(1,1-Dióxido-3-oxo-1,2-benzisotiazol-2(3H)-il)acetato de etilo, Mikromol™
Descripción
(1,1-Dióxido-3-oxo-1,2-benzisotiazol-2(3H)-il)acetato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate |
| CAS | 24683-20-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H11 N O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate, Piroxicam Imp. E (EP), Piroxicam Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO5S/c1-2-17-10(13)7-12-11(14)8-5-3-4-6-9(8)18(12,15)16/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzotiazol-2-il)acetato de etilo |
| Mostrar más |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?