Learn More
Etil-1,1-d2-metilamina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-N-methylamine-D2 (N-ethyl-1,1-D2) |
| CAS | 223459-63-0 |
| Fórmula molecular | C3 D2 H7 N |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Ethan-1,1-d2-amine, N-methyl- (9 CI), Ethyl-1,1-d2-methylamine, N-Methylethan-1,1-d2-amine, N-Ethyl-N-methylamine-D2 (N-ethyl-1,1-D2) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H9N/c1-3-4-2/h4H,3H2,1-2H3/i3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C)NC |
| Nombre IUPAC | 1,1-dideuterio-N-metiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 61.1226 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 61.0861 g/mol |
| Mostrar más |