Learn More
Alcohol etílico-1,1-d2-OD, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethanol-O,1,1-D3 |
| CAS | 22544-42-9 |
| Fórmula molecular | C2 D3 H3 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Ethan-1,1-d2-ol-d (9 CI), Ethyl-1,1-d2 alcohol-d (6 CI, 8 CI), Ethanol-O,1,1-d3, O,1,1-Trideuterioethanol, Ethanol-O,1,1-D3, Ethanol-d3, Ethyl-1,1-d2 Alcohol-OD |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]OC([2 H])([2 H])C |
| Nombre IUPAC | 1,1-dideuterio-1-deuteriooxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 49.0869 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 49.0607 g/mol |
| Mostrar más |