Learn More
Alcohol etílico-1,1-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethanol-1,1-d2 |
| CAS | 1859-09-2 |
| Fórmula molecular | C2 2H2 H4 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethanol D2 (1,1 D2), Ethyl-1,1-d2 alcohol (6 CI,7 CI,8 CI), 1,1-Dideuterioethanol, Ethanol-1,1-d2, Ethan-1,1-d2-ol (9 CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C)O |
| Nombre IUPAC | 1,1-dideuterioetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 48.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 48.0544 g/mol |
| Mostrar más |