Learn More
Etilclozato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethychlozate |
| CAS | 27512-72-7 |
| Fórmula molecular | C11 H11 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Indazole-3-acetic acid, 5-chloro-, ethyl ester (8CI, 9CI, ACI), Ethychlozate, Ethyl 5-chloro-1H-indazole-3-acetate, Ethylchlozate, Etychlozate, Figarin, Figaron, IZAA, J 455 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11ClN2O2/c1-2-16-11(15)6-10-8-5-7(12)3-4-9(8)13-14-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1n[nH]c2ccc(Cl)cc12 |
| Nombre IUPAC | 2-(5-cloro-1H-indazol-3-il)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 238.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0509 |