Learn More
Etilclozato 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315468 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315468 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13315000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethychlozate
CAS 27512-72-7
Nombres de analitos o componentes Ethychlozate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H11 Cl N2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11ClN2O2/c1-2-16-11(15)6-10-8-5-7(12)3-4-9(8)13-14-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,13,14)
SMILES CCOC(=O)Cc1n[nH]c2ccc(Cl)cc12
Nombre IUPAC 2-(5-cloro-1H-indazol-3-il)acetato de etilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 238.67
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0509 g/mol