Learn More
Ethoxzolamide, MedChemExpress
Código de producto. 16428776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16428776 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1480
MedChemExpress Ethoxzolamide is a carbonic anhydrase inhibitor with Ki of 1 nM.
Ethoxzolamide is a carbonic anhydrase inhibitor with Ki of 1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxzolamide
CAS 452-35-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10N2O3S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Redupresin L-643786 PNU-4191
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (387.12 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=NC2=CC=C(OCC)C=C2S1)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 258.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.32
Porcentaje de pureza 98.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation