Learn More
Etoxzolamida, LoGiCal
Código de producto. 30462256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30462256 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30462256 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3082.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxzolamide
CAS 452-35-7
Nombres de analitos o componentes Ethoxzolamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H10 N2 O3 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Benzothiazolesulfonamide, 6-ethoxy-, 6-Ethoxy-2-benzothiazolesulfonamide, 6-Ethoxyzolamide, Cardrase, Diuretic C, Ethamide, Ethoxyzolamide, Ethoxzolamide, Etoxzolamide, Glaucotensil, L 643786, NSC 10679, PNU 4191, Redupresin, U 4191
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O3S2/c1-2-14-6-3-4-7-8(5-6)15-9(11-7)16(10,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,12,13)
Tipo de solución Neat
SMILES CCOc1ccc2nc(sc2c1)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 6-etoxi-1,3-benzotiazol-2-sulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 258.32
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0133 g/mol