Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethoxytrimethylsilane |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.7500g/mL |
| Punto de ebullición | 75°C to 76°C |
| Temperatura de inflamación | -18°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | Si(CH3)3OC2H5 |
| Índice de refracción | 1.3730 to 1.375 |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación