Learn More
Etoxitrietilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349305 5 g 5 g
11359305 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349305 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16656.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 597-67-1 | C8H20OSi | 160.332 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 597-67-1
Fórmula molecular C8H20OSi
Peso molecular (g/mol) 160.332
Número MDL MFCD00054718
Clave InChI DFJDZTPFNSXNAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylethoxysilane, silane, ethoxytriethyl, ethoxy triethyl silane, acmc-1al7t
PubChem CID 284135
Nombre IUPAC etoxi(trietil)silano
SMILES CCO[Si](CC)(CC)CC
Especificaciones
Punto de ebullición 154°C to 155°C
Nombre del producto químico o material Ethoxytriethylsilane
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1735027
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.33
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.414
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.816