Learn More
Etoxisulfón (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethoxysulfuron |
| CAS | 126801-58-9 |
| Fórmula molecular | C15 H18 N4 O7 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Sulfamic acid, [[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-, 2-ethoxyphenyl ester (9CI), Ethoxysulfuron, Gladium, HOE 095404 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N4O7S/c1-4-25-10-7-5-6-8-11(10)26-27(21,22)19-15(20)18-14-16-12(23-2)9-13(17-14)24-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20) |
| SMILES | CCOc1ccccc1OS(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2 |
| Nombre IUPAC | (2-etoxifenilo) N-[(4,6-dimetaxipirimidina-2-il)carbamoilo]sulfamato |
| Peso molecular (g/mol) | 398.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.0896 |