Learn More
Etoxisulfurón 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328622 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328622 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13311000AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxysulfuron
CAS 126801-58-9
Nombres de analitos o componentes Ethoxysulfuron
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H18 N4 O7 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N4O7S/c1-4-25-10-7-5-6-8-11(10)26-27(21,22)19-15(20)18-14-16-12(23-2)9-13(17-14)24-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20)
SMILES CCOc1ccccc1OS(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
Nombre IUPAC (2-etoxifenil) N-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)carbamoil]sulfamato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 398.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.0896 g/mol