Learn More
Etoxiquina, TRC
Código de producto. 30136492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136492 25 g 25 g
30137550 10 g 10 g
17928169 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89280025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-53-2
Fórmula molecular C14 H19 N O
Peso molecular (g/mol) 217.31
Sinónimo 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, 1,2-Dihydro-2,2,4-trimethyl-6-ethoxyquinoline, 1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline, 2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydro-6-ethoxyquinoline, 2,2,4-Trimethyl-6-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, 6-Ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline, AW, Amea 100, Antage AW, Antioxidant AW, Antioxidant EC, Antox, Aries Antox, BIOX-S, Biox SE, Dawe's nutrigard, EMQ, EQ, Ethoxyquin, Ethoxyquine, NSC 6795, Niflex, Niflex D, Nocrac AW, Nocrac AW-G, Nonflex AW, Nonflex AW-P, Permanax 103, Quinol ED, Raluquin, Santoflex A, Santoflex AW, Santoquin, Santoquine, Stop-Scald, Tenox II
Nombre IUPAC 6-etoxi-2,2,4-trimetil-1H-quinolina
SMILES CCOc1ccc2NC(C)(C)C=C(C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxyquin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO/c1-5-16-11-6-7-13-12(8-11)10(2)9-14(3,4)15-13/h6-9,15H,5H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.1467
Porcentaje de pureza >95%