Learn More
Ethoxyquin, MedChemExpress
Código de producto. 16492339
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16492339 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16492339 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1425
MedChemExpress Ethoxyquin is an antioxidant which has been used in animal feed for many years and also an inhibitor of heat shock protein 90 (Hsp90).
Ethoxyquin is an antioxidant which has been used in animal feed for many years and also an inhibitor of heat shock protein 90 (Hsp90).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxyquin
CAS 91-53-2
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H19NO
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (230.09 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1=CC(C)(C)NC2=C1C=C(OCC)C=C2
Peso molecular (g/mol) 217.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.31
Porcentaje de pureza 98.29%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death