Learn More
Etoxiquina, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16604484 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16604484 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16604484 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1749100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxyquin
CAS 91-53-2
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 1.031 g/cm3 (25°C)
Temperatura de inflamación 150°C
Beilstein 158223
Color Amarillo
Punto de fusión <-20°C
Punto de ebullición 123°C to 125°C (1013 hPa)
Sinónimo 1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline; 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline
Peso molecular (g/mol) 217.3 g/mol