Learn More
Dímero de etoxiquina, TRC
Código de producto. 30375485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30375485 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30375485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89281010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxyquin Dimer
CAS 74681-77-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C28 H36 N2 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1(2H),8'-Biquinoline, 6,6'-diethoxy-1',2'-dihydro-2,2,2',2',4,4'-hexamethyl-, 6,6'-Diethoxy-1',2'-dihydro-2,2,2',2',4,4'-hexamethyl-1(2H),8'-biquinoline, EQDM, Ethoxyquin dimer, 1,8’-Di(1,2-dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline), 6,6'-Diethoxy-1',2'-dihydro-2,2,2',2',4,4'-hexamethyl-1(2H),8'-biquinoline, EQDM
Fórmula InChI InChI=1S/C28H36N2O2/c1-9-31-20-11-12-24-22(13-20)19(4)17-28(7,8)30(24)25-15-21(32-10-2)14-23-18(3)16-27(5,6)29-26(23)25/h11-17,29H,9-10H2,1-8H3
SMILES CCOc1ccc2N(c3cc(OCC)cc4C(=CC(C)(C)Nc34)C)C(C)(C)C=C(C)c2c1
Nombre IUPAC 6-etoxi-1-(6-etoxi-2,2,4-trimetil-1H-quinolin-8-il)-2,2,4-trimetilquinolina
Peso molecular (g/mol) 432.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.2777
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.