Learn More
Dímero de etoxiquina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethoxyquin Dimer |
| CAS | 74681-77-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C28 H36 N2 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1(2H),8'-Biquinoline, 6,6'-diethoxy-1',2'-dihydro-2,2,2',2',4,4'-hexamethyl-, 6,6'-Diethoxy-1',2'-dihydro-2,2,2',2',4,4'-hexamethyl-1(2H),8'-biquinoline, EQDM, Ethoxyquin dimer, 1,8’-Di(1,2-dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline), 6,6'-Diethoxy-1',2'-dihydro-2,2,2',2',4,4'-hexamethyl-1(2H),8'-biquinoline, EQDM |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H36N2O2/c1-9-31-20-11-12-24-22(13-20)19(4)17-28(7,8)30(24)25-15-21(32-10-2)14-23-18(3)16-27(5,6)29-26(23)25/h11-17,29H,9-10H2,1-8H3 |
| SMILES | CCOc1ccc2N(c3cc(OCC)cc4C(=CC(C)(C)Nc34)C)C(C)(C)C=C(C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-etoxi-1-(6-etoxi-2,2,4-trimetil-1H-quinolin-8-il)-2,2,4-trimetilquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 432.6 |
| Mostrar más |