Learn More
Etoxiquina, ≥ 90%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11445411 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11445411 1 kg
11425411 100 g
11435411 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445411 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215796391
CAS 91-53-2
Fórmula molecular C14H19NO
Peso molecular (g/mol) 217.312
Número MDL MFCD00023883
Clave InChI DECIPOUIJURFOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethoxyquin, 6-ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline, ethoxyquine, santoquin, santoquine, niflex, antioxidant ec, santoflex a, santoflex aw, stop-scald
PubChem CID 3293
ChEBI CHEBI:77323
Nombre IUPAC 6-etoxi-2,2,4-trimetil-1H-quinolina
SMILES CCOC1=CC2=C(C=C1)NC(C=C2C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxyquin
Color Marrón
Densidad 1.030g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥90%
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.3
Forma física Viscous Liquid