Learn More
Thermo Scientific Chemicals Etoxiquina
Código de producto. 16660832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16660832 100 g 100 g
16650832 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16660832 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 255631000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-53-2 | C14H19NO | 217.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-53-2
Fórmula molecular C14H19NO
Peso molecular (g/mol) 217.31
Clave InChI DECIPOUIJURFOJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 6-etoxi-2,2,4-trimetil-1,2-dihidroquinolina
SMILES CCOC1=CC=C2NC(C)(C)C=C(C)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxyquin
Punto de ebullición 161.0°C (1.6 kPa)
Temperatura de inflamación 137°C
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: very soluble in methanol, acetone, chloroform,, ethanol, toluene and hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.31