Learn More
Cloruro de etoxioxalilo, TRC
Código de producto. 30370264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370264 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30370264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89246025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxyoxalyl Chloride
CAS 4755-77-5
Fórmula molecular C4H5ClO3
Cantidad 25 g
Sinónimo Chlorooxoacetic Acid Ethyl Ester, Chloroglyoxylic Acid Ethyl Ester, 1-(Chlorocarbonyl)formic Acid Ethyl Ester, Ethoxalyl Chloride, Ethyl (Chlorocarbonyl)carboxylate, Ethyl (Chloroformyl)formate, Ethyl 2-Chloro-2-oxoacetate, Ethyl 2-Chloro-2-oxoethanoate, Ethyl Chloroglyoxylate, Ethyl Chlorooxalate, Ethyl Chlorooxoacetate, Ethyl Oxaloyl Chloride, Ethyl Oxalyl Chloride, Monoethyl Oxalate Chloride, Monoethyl Oxalate Monochloride, Monoethyl Oxaloyl Chloride, NSC 80644, Oxalic Acid Chloride Ethyl Ester, Oxalic Acid Ethyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Monochloride, Oxalyl Chloride Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)Cl
Nombre IUPAC 2-cloro-2-oxoacetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 136.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.9927