Learn More
Etoximetilenomalononitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10361574 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10361574 500 g Frasco de vidrio 500 g
10031050 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10361574 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117925000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 123-06-8 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-06-8
Fórmula molecular C6H6N2O
Peso molecular (g/mol) 122.13
Número MDL MFCD00001854
Clave InChI OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethoxymethylenemalononitrile, ethoxymethylene malononitrile, propanedinitrile, ethoxymethylene, 2-ethoxymethylene malononitrile, 2-ethoxymethylidene propanedinitrile, 2-cyano-3-ethoxyacrylonitrile, ethoxymethylene propanedinitrile, usaf a-9230, usaf kf-10
PubChem CID 67152
Nombre IUPAC 2-(etoximetilideno)propanonitrilo
SMILES CCOC=C(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxymethylenemalononitrile
Punto de fusión 63°C to 68°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 155g/mL
Cantidad 500 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal C2H5OCH=C(CN)2
Beilstein 03, I, 162
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza ≥97.5% (GC)