Learn More
Etoximetilenomalononitrilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethoxymethylenemalononitrile |
| Punto de fusión | 62°C to 68°C |
| Punto de ebullición | 160°C (12 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 155°C (311°F) |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN3439 |
| Beilstein | 1634241 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.13 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |