Learn More
Etoximetilenomalononitrilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467037 25 g 25 g
11477037 100 g 100 g
11487037 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14412.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-06-8 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-06-8
Fórmula molecular C6H6N2O
Peso molecular (g/mol) 122.127
Número MDL MFCD00001854
Clave InChI OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethoxymethylenemalononitrile, ethoxymethylene malononitrile, propanedinitrile, ethoxymethylene, 2-ethoxymethylene malononitrile, 2-ethoxymethylidene propanedinitrile, 2-cyano-3-ethoxyacrylonitrile, ethoxymethylene propanedinitrile, usaf a-9230, usaf kf-10
PubChem CID 67152
Nombre IUPAC 2-(etoximetilideno)propanonitrilo
SMILES CCOC=C(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxymethylenemalononitrile
Punto de fusión 62°C to 68°C
Punto de ebullición 160°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 155°C (311°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 1634241
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza ≥97%