Learn More
Etoximetileno malononitrilo, TRC
Código de producto. 30378494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378494 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30378494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89245025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxymethylene Malononitrile
CAS 123-06-8
Fórmula molecular C6 H6 N2 O
Cantidad 25 g
Sinónimo Propanedinitrile, 2-(ethoxymethylene)-, Malononitrile, (ethoxymethylene)- (6CI,7CI,8CI), Propanedinitrile, (ethoxymethylene)- (9CI), 2-(Ethoxymethylene)propanedinitrile, (Ethoxymethylene)malonodinitrile, (Ethoxymethylene)malononitrile, (Ethoxymethylene)propanedinitrile, (Ethoxymethylidene)malononitrile, (β-Ethoxymethylene)malononitrile, 1,1-Dicyano-2-ethoxyethene, 1-Ethoxy-2,2-dicyanoethene, 1-Ethoxy-2,2-dicyanoethylene, 1-Ethoxymethylenemalonitrile, 2-(Ethoxymethylene)malononitrile, 2-Cyano-3-ethoxyacrylonitrile, 2-Ethoxy-1,1-ethenedicarbonitrile, Ethoxymethylenemalonitrile, NSC 27792, α-Cyano-β-ethoxyacrylonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O/c1-2-9-5-6(3-7)4-8/h5H,2H2,1H3
SMILES CCOC=C(C#N)C#N
Nombre IUPAC 2-(etoximetilideno)propanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 122.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.048