Learn More
(Etoxicarbonilmetileno)trifenilfosforano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475343 250 g 250 g
11455343 10 g 10 g
11465343 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475343 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12896.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1099-45-2 | C22H21O2P | 348.38 g/mol
(Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphoran is used as a Wittig reagent in organic synthesis. It is used in the preparation of indole from o-nitrobenzaldehydes, coumarins from o-hydroxy acetophenone. It acts as an inhibitor and inhibits the activity of cholinesterase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (etoxicarbonilmetileno)trifenilfosforano se utiliza como reactivo de Wittig en la síntesis orgánica. También se emplea en la preparación de indol a partir de o-nitrobenzaldehídos, cumarinas a partir de acetofenona o-hidroxílicas. Actúa como inhibidor e inhibe la actividad de la colinesterasa.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1099-45-2
Fórmula molecular C22H21O2P
Peso molecular (g/mol) 348.38
Número MDL MFCD00009183
Clave InChI IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbethoxymethylene triphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranylidene acetate, triphenylcarbethoxymethylenephosphorane, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, ethoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, carboethoxymethylidenetriphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranilidene acetate, carbethoxytriphenylphosphonium methylide, carbethoxymethylidenetriphenylphosphorane
PubChem CID 70670
Nombre IUPAC etil 2-(trifenil-$l^{5}-fosfanilideno)acetato
SMILES CCOC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
Punto de fusión 126°C to 130°C
Cantidad 250 g
Beilstein 754639
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.38
Porcentaje de pureza ≥98%