Learn More
Bromuro de (etoxicarbonilmetil)trifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 1530-45-6 |
| Fórmula molecular | C22H22BrO2P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2-Ethoxy-2-oxoethyl)(triphenyl)phosphonium Bromide, (Carbethoxymethyl)triphenylphosphonium Bromide, Carboethoxymethyltriphenylphosphonium Bromide, Ethoxycarbonylmethyltriphenylphosphonium Bromide, NSC 60450 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22O2P.BrH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].O=C(OCC)C[P+](C=1C=CC=CC1)(C=2C=CC=CC2)C=3C=CC=CC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 429.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.05 |