Learn More
Bromuro de (etoxicarbonilmetil)trifenilfosfonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457817 25 g 25 g
11467817 100 g 100 g
11477817 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16347.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1530-45-6 | C22H22BrO2P | 429.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El bromuro de (etoxicarbonilmetil)trifenilfosfonio se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1530-45-6
Fórmula molecular C22H22BrO2P
Peso molecular (g/mol) 429.29
Número MDL MFCD00011835
Clave InChI VJVZPTPOYCJFNI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo carbethoxymethyl triphenylphosphonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl triphenylphosphonium bromide, ethoxycarbonylmethyl triphenylphosphonium bromide, carbethoxymethylenetriphenylphosphonium bromide, ethoxycarbonylmethyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, 2-ethoxy-2-oxoethyl triphenyl-, bromide, carbethoxymethyl-triphenyl-phosphonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl triphenylphosphanium bromide, carboethoxymethyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, ethoxycarbonylmethyl triphenyl-, bromide
PubChem CID 73731
SMILES [Br-].CCOC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión ∼150°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3581273
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad It is soluble in water.
Nombre IUPAC (2-ethoxy-2-oxoethyl)triphenylphosphanium bromide
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.3
Porcentaje de pureza ≥98%