Learn More
Isotiocianato de etoxicarbonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11394354
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize':
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11394354 25 g 25 g
11384354 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11394354 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L00911.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 16182-04-0 | C4H5NO2S | 131.149 g/mol
Ethoxycarbonyl isothiocyanate, is used as a building block in the synthesis of various heterocycles. It is also used for the synthesis of 1,2,4-oxadiazolidine-3,5-dione. It is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de etoxicarbonilo se utiliza como compuesto básico en la síntesis de varios heterociclos. También se usa para la síntesis de 1,2,4-oxadiazolidina-3,5-diona. Se utiliza como materia prima importante y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y éter.
Notas
Sensible al calor y a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16182-04-0
Fórmula molecular C4H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 131.149
Número MDL MFCD00004814
Clave InChI BDTDECDAHYOJRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethoxycarbonyl isothiocyanate, ethyl isothiocyanatoformate, carbethoxy isothiocyanate, ethoxycarbonylisothiocyanate, ethyl n-carbothioylcarbamate, ethyl n-sulfanylidenemethylidene carbamate, ethyl isothiocyanatidocarbonate, carbon isothiocyanatidic acid, ethyl ester, o-ethyl carbonisothiocyanatidate
PubChem CID 85320
Nombre IUPAC etil N-(sulfanilidenotilideno)carbamato
SMILES CCOC(=O)N=C=S
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethoxycarbonyl isothiocyanate
Densidad 1.11
Punto de ebullición 44°C to 46°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.503
Cantidad 25 g
Número UN UN2924
Beilstein 606091
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.15
Porcentaje de pureza 97%