Learn More
Isotiocianato de etoxicarbonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10208097 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10208097 5 g Frasco de vidrio 5 g
10757358 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10208097 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187850050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16182-04-0 | C4H5NO2S | 131.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16182-04-0
Fórmula molecular C4H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 131.15
Número MDL MFCD00004814
Clave InChI BDTDECDAHYOJRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethoxycarbonyl isothiocyanate, ethyl isothiocyanatoformate, carbethoxy isothiocyanate, ethoxycarbonylisothiocyanate, ethyl n-carbothioylcarbamate, ethyl n-sulfanylidenemethylidene carbamate, ethyl isothiocyanatidocarbonate, carbon isothiocyanatidic acid, ethyl ester, o-ethyl carbonisothiocyanatidate
PubChem CID 85320
Nombre IUPAC etil N-(sulfanilidenotilideno)carbamato
SMILES CCOC(=O)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxycarbonyl isothiocyanate
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 56.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 50°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal SCNCOOCH2CH3
Cantidad 5 g
Beilstein 03, III, 279
Fieser 04,223; 06,250; 07,146
Gravedad específica 1.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.15
Porcentaje de pureza 95%