Learn More
Etioxicarbonilisocianato, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10561151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10561151 1 g Frasco de vidrio 1 g
10412845 5 g Frasco de vidrio 5 g
11945681 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10561151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314310010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19617-43-7 | C4H5NO3 | 115.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19617-43-7
Fórmula molecular C4H5NO3
Peso molecular (g/mol) 115.09
Clave InChI VMVZGGPZNHFGKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethoxycarbonyl isocyanate, ethyl isocyanatoformate, ethyl carbonisocyanatidate, ethyl n-carbonylcarbamate, ethoxycarbonylisocyanate, carbonisocyanatidic acid, ethyl ester, ethyl isocyanatooate, ethylisocyanatoformate, acmc-20al2o, carbonisocyanatidicacid,ethylester
PubChem CID 300166
Nombre IUPAC N-(oxometiliden)carbamato de etilo
SMILES CCOC(=O)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxycarbonyl isocyanate
Color Incolora
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 25.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O2CNCO
Índice de refracción 1.4060 to 1.4090
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.09
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido