Learn More
Etoxibenceno, TRC
Código de producto. 30387308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387308 25 mL 25 ml
30383693 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387308 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89064525ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-73-1
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.16
Sinónimo Phenetole, Ethoxybenzene, Ethyl Phenyl Ether, NSC 406706, Phenetol, Phenoxyethane, Phenyl Ethyl Ether
SMILES CCOc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxybenzene
Cantidad 25 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0732