Learn More
Cloruro de Etoxiamina, TRC
Código de producto. 30382612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382612 500 mg -
30382006 100 mg -
30379736 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382612 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE676320500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3332-29-4
Fórmula molecular C2H7NO . HCl
Peso molecular (g/mol) 97.54
Sinónimo Ethoxylamine Hydrochloride, N-Ethoxyamine Hydrochloride, O-Ethylhydroxylamine Hydrochloride, (Aminooxy)ethane Hydrochloride, Ethoxamine Hydrochloride, Ethoxyammonium Chloride
Nombre IUPAC O-etilhidroxilamina; clorhidrato
SMILES Cl.CCON
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxyamine Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7NO.ClH/c1-2-4-3;/h2-3H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.0294