Learn More
Clorhidrato de etoxiamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10615681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10615681 25 g Frasco de vidrio 25 g
10740482 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10615681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 409610250
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 3332-29-4 | C2H7NO·HCl | 97.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3332-29-4
Fórmula molecular C2H7NO·HCl
Peso molecular (g/mol) 97.54
Número MDL MFCD00012956
Clave InChI NUXCOKIYARRTDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethoxyamine hydrochloride, o-ethylhydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-ethyl-, hydrochloride, ethoxyamine hcl, hydroxylamine, o-ethyl-, hydrochloride 1:1, ethoxyaminehydrochloride, aminooxy ethane hydrochloride 1:1, etonh2.hcl, ethoxylamine hydrochloride, nh2och2ch3.hcl
PubChem CID 76850
Nombre IUPAC O-etilhidroxilamina; clorhidrato
SMILES CCON.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxyamine hydrochloride
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 130°C to 133°C
Color Gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5ONH2·HCl
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.54
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo, cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethoxyamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.