Learn More
Etoxiacetileno, aprox. 50 % p/p en hexanos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489080 1 g 1 g
11499080 5 g 5 g
11409090 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489080 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14245.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 927-80-0 | C4H6O | 70.091 g/mol
Ethoxyacetylene is used in Arens-van Dorp synthesis to prepare propargyl alcohol via reaction with ketone. In organic synthesis, it undergoes [2+2] cycloaddition reactions with ketenes to give cyclobutenone derivatives. It is also used to prepare alpha, beta-unsaturated esters from ketones by following Meyer-Schuster rearrangement.Used with N-vinylamides and triflic anhydride in a direct, three-component synthesis of pyridines. Also used to prepare α, β-unsaturated esters from ketones via a Meyer-Schuster rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etoxiacetileno se utiliza en la síntesis de Arens-van Dorp para preparar alcohol propargílico mediante reacción con cetona. En síntesis orgánica, sufre reacciones de cicloadición [2+2] con cetenos para dar derivados de ciclobutenona. También se utiliza para preparar ésteres alfa y beta-insaturados a partir de cetonas mediante la reordenamiento de Meyer-Schuster. Se utiliza con N-vinilamidas y anhídrido tríflico en una síntesis directa de tres componentes de piridinas. También se usa para preparar ésteres α y β-insaturados de cetonas a través de un reordenamiento de Meyer-Schuster.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 927-80-0
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.091
Número MDL MFCD00009247
Clave InChI WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
PubChem CID 61239
Nombre IUPAC etinoxietano
SMILES CCOC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxyacetylene
Densidad 0.718
Punto de ebullición 55°C to 56°C
Temperatura de inflamación −28°C (−18°F)
Olor Recognizable
Fórmula lineal CH3CH2OC≡CH
Índice de refracción 1.38
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 741882
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈50 % p/p en hexanos