Learn More
Ácido etoxiacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethoxyacetic acid is used to evaluate toxicity in embryonic stem cell test in mice. It finds application as a biomarker of exposure to alkyl-substituted ethylene glycols and other aliphatic ethers. It is used as a precursor to prepare ethoxy-acetic acid ethoxymethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido etoxiacético se utiliza para evaluar la toxicidad en ensayos en células madre embrionarias de ratones. Se emplea como biomarcador de la exposición a glicoles de etileno alquilo-sustituido y otros éteres alifáticos. Se utiliza como precursor para preparar el éster etoximetílico del ácido etoxiacético.
Solubilidad
Miscible en agua.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethoxyacetic acid |
| Densidad | 1.102 |
| Punto de ebullición | 207°C |
| Temperatura de inflamación | 97°C (206°F) |
| Olor | Pungent |
| Índice de refracción | 1.419 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 1743037 |
| Información de solubilidad | Miscible with water. |
| Show More |