Learn More
Ácido etoxiacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441237 25 g 25 g
11451237 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24194.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-03-2 | C4H8O3 | 104.105 g/mol
Ethoxyacetic acid is used to evaluate toxicity in embryonic stem cell test in mice. It finds application as a biomarker of exposure to alkyl-substituted ethylene glycols and other aliphatic ethers. It is used as a precursor to prepare ethoxy-acetic acid ethoxymethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido etoxiacético se utiliza para evaluar la toxicidad en ensayos en células madre embrionarias de ratones. Se emplea como biomarcador de la exposición a glicoles de etileno alquilo-sustituido y otros éteres alifáticos. Se utiliza como precursor para preparar el éster etoximetílico del ácido etoxiacético.
Solubilidad
Miscible en agua.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-03-2
Fórmula molecular C4H8O3
Peso molecular (g/mol) 104.105
Número MDL MFCD00004310
Clave InChI YZGQDNOIGFBYKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethoxyacetic acid, acetic acid, ethoxy, ethoxy acetic acid, acetic acid, 2-ethoxy, ethoxy-acetic acid, unii-467vw095bx, o-ethylglycolic acid, ccris 7194, 2-ethoxy-acetic acid, dsstox_cid_11294
PubChem CID 12301
Nombre IUPAC ácido 2-etoxiacético
SMILES CCOCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxyacetic acid
Densidad 1.102
Punto de ebullición 207°C
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.419
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1743037
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 98%