Learn More
Etoxi-5-fluoro-4(3H)-pirimidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxy-5-fluorouracil |
| CAS | 56177-80-1 |
| Fórmula molecular | C6 H7 F N2 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one, Fluorouracil Imp. F (EP), 2-Ethoxy-5-fluorouracil, 4(3H)-Pyrimidinone, 2-ethoxy-5-fluoro-, 4(1H)-Pyrimidinone, 2-ethoxy-5-fluoro- (9CI), 2-Ethoxy-5-fluoro-4(3H)-pyrimidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10) |
| SMILES | CCOC1=NC(=O)C(=CN1)F |
| Nombre IUPAC | 2-etoxi-5-fluoro-1H-pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 158.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0492 |