Learn More
Clorhidrato de etoxazeno, LoGiCal
Código de producto. 30457547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457547 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457547 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3083.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxazene Hydrochloride
CAS 2313-87-3
Nombres de analitos o componentes Ethoxazene Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H16 N4 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,3-Benzenediamine, 4-[2-(4-ethoxyphenyl)diazenyl]-, hydrochloride (1:1), 1,3-Benzenediamine, 4-[(4-ethoxyphenyl)azo]-, monohydrochloride (9CI), m-Phenylenediamine, 4-[(p-ethoxyphenyl)azo]-, monohydrochloride (8CI), 4-[(p-Ethoxyphenyl)azo]-m-phenylenediamine hydrochloride, Ethoxazene hydrochloride, NSC 7214, SQ 2128, Serenium
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N4O.ClH/c1-2-19-12-6-4-11(5-7-12)17-18-14-8-3-10(15)9-13(14)16;/h3-9H,2,15-16H2,1H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CCOc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(N)cc2N
Nombre IUPAC 4-[(4-etoxifenil)diazenil]benceno-1,3-diamina;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 292.76
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292,1091 g/mol