Learn More
Etotoína, TRC
Código de producto. 30378492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30378492 50 mg 50 miligramos
30374561 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89053550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-35-1
Fórmula molecular C11 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Sinónimo 2,4-Imidazolidinedione, 3-ethyl-5-phenyl-, Hydantoin, 3-ethyl-5-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (±)-Ethotoin, 1-Ethyl-2,5-dioxo-4-phenylimidazolidine, 3-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 3-Ethyl-5-phenylhydantoin, 3-Ethyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dione, AC-695, Accenon, Ethotoin, Peganone
Nombre IUPAC 3-etil-5-fenilimidazolidina-2,4-diona
SMILES CCN1C(=O)NC(C1=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethotoin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-13-10(14)9(12-11(13)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0899