Learn More
Etotoína, LoGiCal
Código de producto. 30461567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30461567 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30461567 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1184.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethotoin
CAS 86-35-1
Nombres de analitos o componentes Ethotoin
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C11 H12 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,4-Imidazolidinedione, 3-ethyl-5-phenyl-, Hydantoin, 3-ethyl-5-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (±)-Ethotoin, 1-Ethyl-2,5-dioxo-4-phenylimidazolidine, 3-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 3-Ethyl-5-phenylhydantoin, 3-Ethyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dione, AC-695, Accenon, Ethotoin, Peganone
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-13-10(14)9(12-11(13)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,15)
Tipo de solución Neat
SMILES CCN1C(=O)NC(C1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 3-etil-5-fenilimidazolidina-2,4-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 204.23
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0899 g/mol