Learn More
Etosuximida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethosuximide |
| CAS | 77-67-8 |
| Fórmula molecular | C7 H11 N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Ethosuximide, 3-Ethyl-3-methyl-2,5-pyrrolidinedione, (±)-Ethosuximide, 2-Ethyl-2-methylsuccinimide, 2-Methyl-2-ethylsuccinimide, 3-Ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione, 3-Ethyl-3-methylsuccinimide, 3-Methyl-3-ethylpyrrolidine-2,5-dione, 3-Methyl-3-ethylsuccinimide, Atysmal, C.I. 366, CN 10395, Capitus, Emeside, Epileo Petitmal, Ethosuxide, Ethymal, Etosuximid, H 940, Mesentol, NSC 64013, PM 671, Pemal, Peptinimid, Petinimid, Petnidan, Piknolepsin, Pyknolepsinum, Ronton, Simatin, Succimal, Succimitin, Suxilep, Suximal, Suxinutin, Zarodan, Zarondan, Zarondan-Saft, Zarontin, α-Ethyl-α-methylsuccinimide, α-Methyl-α-ethylsuccinimide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10) |
| SMILES | CCC1(C)CC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-etil-3-metilpirrolidina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 141.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.079 |