Learn More
Ethosuximide, MedChemExpress
Código de producto. 16402276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16402276 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16402276 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1378
MedChemExpress Ethosuximide, a widely prescribed anti-epileptic drug, improves the phenotypes of multiple neurodegenerative disease models and blocks the low voltage activated T-type calcium channel.
Ethosuximide, a widely prescribed anti-epileptic drug, improves the phenotypes of multiple neurodegenerative disease models and blocks the low voltage activated T-type calcium channel.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethosuximide
CAS 77-67-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H11NO2
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (708.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C)(CC)C1)NC1=O
Peso molecular (g/mol) 141.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.17
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration